α-Bromo-2,5-dichlorotoluène
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 2,5-Dichlorobenzyl bromide, 2-(Bromomethyl)-1,4-dichlorobenzene
OR49015-25G OR49015-100G
APOSOR49015-25GEA 176 EUR InStock
APOSOR49015-25G APOSOR49015-100G
α-Bromo-2,5-dichlorotoluène
α-Bromo-2,5-dichlorotoluène
Formule: C₇H₅BrCl₂
MW: 239,93 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00236034
Numéro CAS: 85482-13-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité