2-Chloro-1-(1H-indol-3-yl)ethanone 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3CAI, 3-(Chloroacetyl)-1H-indole
OR49019-5G OR49019-1G OR49019-250MG
APOSOR49019-5GEA 1040 EUR InStock
APOSOR49019-5G APOSOR49019-1G APOSOR49019-250MG
2-Chloro-1-(1H-indol-3-yl)ethanone 95%
2-Chloro-1-(1H-indol-3-yl)ethanone
Formule: C₁₀H₈ClNO
MW: 193,63 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00464796
Numéro CAS: 28755-03-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité