Dianhydride pyromellitique 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 1,2,4,5-Benzenetetracarboxylic anhydride
OR4903-100G OR4903-2.5KG OR4903-500G
APOSOR4903-100GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR4903-100G APOSOR4903-2.5KG APOSOR4903-500G
Dianhydride pyromellitique 98%
Dianhydride pyromellitique
Formule: C₁₀H₂O₆
MW: 218,12 g/mol
Point d'ébullition: 397…400 °C
Point de fusion: 283…288 °C
Densité: 1.68 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 380 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005005
Numéro CAS: 89-32-7
EINECS: 201-898-9
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité