1-(3-Cyanophenyl)piperazine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3-(Piperazin-1-yl)benzonitrile
OR49032-1G OR49032-5G
APOSOR49032-1GEA 68.3 EUR InStock
APOSOR49032-1G APOSOR49032-5G
1-(3-Cyanophenyl)piperazine 95%
1-(3-Cyanophenyl)piperazine
Formule: C₁₁H₁₃N₃
MW: 187,2410 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06796181
Numéro CAS: 178928-58-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité