Bis[4-(3-aminophenoxy)phenyl]sulphone
OR49078-250G OR49078-50G
APOSOR49078-250GEA 205 EUR InStock
APOSOR49078-250G APOSOR49078-50G
Bis[4-(3-aminophenoxy)phenyl]sulphone
Bis[4-(3-aminophenoxy)phenyl]sulphone
Formule: C₂₄H₂₀N₂O₄S
MW: 432,49 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00054738
Numéro CAS: 30203-11-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité