3-tert-Butylaniline 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3-(tert-Butyl)aniline, m-tert-Butylaniline
OR4922-25G OR4922-5G
APOSOR4922-25GEA 241 EUR InStock
APOSOR4922-25G APOSOR4922-5G
3-tert-Butylaniline 97%
3-tert-Butylaniline
Formule: C₁₀H₁₅N
MW: 149,24 g/mol
Point d'ébullition: 126 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00125078
Numéro CAS: 5369-19-7
EINECS: 226-361-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité