Méthyle 4-chloroacétylacétate
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
APOSOR4924-25GEA 26.3 EUR InStock
APOSOR4924-25G APOSOR4924-100G
Méthyle 4-chloroacétylacétate
Méthyle 4-chloroacétylacétate
Formule: C₅H₇ClO₃
MW: 150,56 g/mol
Point d'ébullition: 85 °C/4mmHg
Point de fusion: 14…16 °C
Densité: 1,305 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 102 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000938
Numéro CAS: 32807-28-6
EINECS: 251-230-5
ONU: 2922
ADR: 8+6.1,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité