2,2-Diméthylpropane-1,3-diamine
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 2,2-Dimethyl-1,3-propanediamine
OR4925-100G OR4925-25G
APOSOR4925-100GEA 116 EUR InStock
APOSOR4925-100G APOSOR4925-25G
2,2-Diméthylpropane-1,3-diamine
2,2-Diméthylpropane-1,3-diamine
Formule: C₅H₁₄N₂
MW: 102,1800 g/mol
Point d'ébullition: 152…154 °C
Point de fusion: 29…31 °C
Densité: 0.851 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 47 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009801
Numéro CAS: 7328-91-8
EINECS: 230-819-0
ONU: 2921
ADR: 8+4.1,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité