4,5-Dichloro-o-phénylènediamine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4,5-Dichloro-1,2-phenylenediamine, 1,2-Diamino-4,5-dichlorobenzene, 4,5-Dichlorobenzene-1,2-diamine
OR4932-100G OR4932-25G OR4932-5G
APOSOR4932-100GEA 455 EUR InStock
APOSOR4932-100G APOSOR4932-25G APOSOR4932-5G
4,5-Dichloro-o-phénylènediamine 98%
4,5-Dichloro-o-phénylènediamine
Formule: C₆H₆Cl₂N₂
MW: 177,03 g/mol
Point de fusion: 158…163 °C
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00007723
Numéro CAS: 5348-42-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité