3-Bromotoluène 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR4938-100G OR4938-25G OR4938-500G
APOSOR4938-100GEA 75.4 EUR InStock
APOSOR4938-100G APOSOR4938-25G APOSOR4938-500G
3-Bromotoluène 99%
3-Bromotoluène
Formule: C₇H₇Br
MW: 171,04 g/mol
Point d'ébullition: 182…184 °C
Point de fusion: –40 °C
Densité: 1.41 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 59 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000085
Numéro CAS: 591-17-3
EINECS: 209-702-3
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité