2,1,3-benzoxadiazole-4-sulphonyl chloride, grade Technique
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR4939-1G OR4939-5G OR4939-25G
APOSOR4939-1GEA 46.6 EUR InStock
APOSOR4939-1G APOSOR4939-5G APOSOR4939-25G
2,1,3-benzoxadiazole-4-sulphonyl chloride, grade Technique
2,1,3-benzoxadiazole-4-sulphonyl chloride
Formule: C₆H₃ClN₂O₃S
Point de fusion: 77…78 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00068072
Numéro CAS: 114322-14-4
ONU: 3261
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité