3'-Méthoxyacétophénone 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3′-Methoxyacetophenone
OR4946-100G OR4946-500G
APOSOR4946-100GEA 105 EUR InStock
APOSOR4946-100G APOSOR4946-500G
3'-Méthoxyacétophénone 97%
3'-Méthoxyacétophénone
Formule: C₉H₁₀O₂
MW: 150,18 g/mol
Point d'ébullition: 239…241 °C
Densité: 1.094 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008736
Numéro CAS: 586-37-8
EINECS: 209-573-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité