1-(4-Acetylphenyl)-1H-pyrrole-2,5-dione 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR4948-1G OR4948-5G
APOSOR4948-1GEA 65.5 EUR InStock
APOSOR4948-1G APOSOR4948-5G
1-(4-Acetylphenyl)-1H-pyrrole-2,5-dione 98%
1-(4-Acetylphenyl)-1H-pyrrole-2,5-dione
Formule: C₁₂H₉NO₃
Point de fusion: 154…158 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00014537
Numéro CAS: 1082-85-5
EINECS: 214-106-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité