3',5'-Dibenzyloxyacetophenone 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR4950-10G OR4950-250G OR4950-50G
APOSOR4950-10GEA 71.3 EUR InStock
APOSOR4950-10G APOSOR4950-250G APOSOR4950-50G
3',5'-Dibenzyloxyacetophenone 98%
3',5'-Dibenzyloxyacetophenone
Formule: C₂₂H₂₀O₃
MW: 332,40 g/mol
Point de fusion: 60…64 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004777
Numéro CAS: 28924-21-2
EINECS: 249-315-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité