2',3',4'-Trihydroxyacétophénone 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1-(2,3,4-Trihydroxyphenyl)ethanone, Gallacetophenone
OR4951-100G OR4951-25G
APOSOR4951-100GEA 379 EUR InStock
APOSOR4951-100G APOSOR4951-25G
2',3',4'-Trihydroxyacétophénone 97%
2',3',4'-Trihydroxyacétophénone
Formule: C₈H₈O₄
MW: 168,15 g/mol
Point de fusion: 169…172 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002193
Numéro CAS: 528-21-2
EINECS: 208-430-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité