4'-Cyclohexylacétophénone 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: p-Cyclohexylacetophenone
OR4954-100G OR4954-25G OR4954-5G
APOSOR4954-100GEA 335 EUR InStock
APOSOR4954-100G APOSOR4954-25G APOSOR4954-5G
4'-Cyclohexylacétophénone 98%
4'-Cyclohexylacétophénone
Formule: C₁₄H₁₈O
MW: 202,3 g/mol
Point d'ébullition: 179…181 °C/14mmHg
Point de fusion: 66…70 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001453
Numéro CAS: 18594-05-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité