Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2,4,6-Tribromoaniline 95%

Fournisseur: Apollo Scientific
Danger

APOSOR4956-100GEA 17.6 EUR InStock
APOSOR4956-100G
2,4,6-Tribromoaniline 95%
2,4,6-Tribromoaniline


Formule: C₆H₄Br₃N
MW: 329,82 g/mol
Point d'ébullition: 300 °C
Point de fusion: 118…122 °C
Densité: 2,35 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007634
Numéro CAS: 147-82-0
EINECS: 205-700-1
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité