1,4-Benzodioxanne
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR4961-100G OR4961-25G
APOSOR4961-100GEA 111 EUR InStock
APOSOR4961-100G APOSOR4961-25G
1,4-Benzodioxanne
1,4-Benzodioxanne
Formule: C₈H₈O₂
Point d'ébullition: 216 °C
Densité: 1.17 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 87 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006821
Numéro CAS: 493-09-4
EINECS: 207-775-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité