2-Nitrobenzaldéhyde 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR4976-100GEA 64 EUR InStock
APOSOR4976-100G APOSOR4976-25G APOSOR4976-500G
2-Nitrobenzaldéhyde 98%
2-Nitrobenzaldéhyde
Formule: C₇H₅NO₃
MW: 151,12 g/mol
Point d'ébullition: 153 °C/23mmHg
Point de fusion: 42…46 °C
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007132
Numéro CAS: 552-89-6
EINECS: 209-025-3
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité