4-Bromobenzaldéhyde 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR4979-100G OR4979-25G
APOSOR4979-100GEA 46.4 EUR InStock
APOSOR4979-100G APOSOR4979-25G
4-Bromobenzaldéhyde 98%
4-Bromobenzaldéhyde
Formule: C₇H₅BrO
Point d'ébullition: 66…68 °C/2mmHg
Point de fusion: 55…58 °C
Point d'éclair: 108 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003377
Numéro CAS: 1122-91-4
EINECS: 214-365-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité