4-Éthoxybenzaldéhyde 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR4980-25GEA 98.9 EUR InStock
APOSOR4980-25G APOSOR4980-500G APOSOR4980-100G
4-Éthoxybenzaldéhyde 98%
4-Éthoxybenzaldéhyde
Formule: C₉H₁₀O₂
MW: 150,18 g/mol
Point d'ébullition: 255 °C
Point de fusion: 13…14 °C
Densité: 1,08 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 75 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003388
Numéro CAS: 10031-82-0
EINECS: 233-093-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité