Terephthalaldehyde mono(diethyl acetal) 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4-(Diethoxymethyl)benzaldehyde
OR4985-100G OR4985-25G
APOSOR4985-100GEA 263 EUR InStock
APOSOR4985-100G APOSOR4985-25G
Terephthalaldehyde mono(diethyl acetal) 97%
Terephthalaldehyde mono(diethyl acetal)
Formule: C₁₂H₁₆O₃
MW: 208,26 g/mol
Point d'ébullition: 89…93 °C/7mmHg
Densité: 1.047 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: >113 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010217
Numéro CAS: 81172-89-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité