Acide 4-formylbenzoïque
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Acide téréphtalaldehydique
APOSOR4986-500GEA 118 EUR InStock
APOSOR4986-500G APOSOR4986-100G
Acide 4-formylbenzoïque
Acide 4-formylbenzoïque
Formule: C₈H₆O₃
MW: 150,13 g/mol
Point de fusion: 245…247 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006951
Numéro CAS: 619-66-9
EINECS: 210-607-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité