Acide 3,5-diméthylbenzoïque 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR4988-100G OR4988-1KG OR4988-500G
APOSOR4988-100GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR4988-100G APOSOR4988-1KG APOSOR4988-500G
Acide 3,5-diméthylbenzoïque 98%
Acide 3,5-diméthylbenzoïque
Formule: C₉H₁₀O₂
MW: 150,18 g/mol
Point de fusion: 169…171 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002525
Numéro CAS: 499-06-9
EINECS: 207-876-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité