Acide pipéronylique 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
APOSOR4989-25GEA 56.8 EUR InStock
APOSOR4989-25G APOSOR4989-100G
Acide pipéronylique 98%
Acide pipéronylique
Formule: C₈H₆O₄
MW: 166,13 g/mol
Point de fusion: 229…231 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005830
Numéro CAS: 94-53-1
EINECS: 202-342-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité