Acide 2,3-diméthoxybenzoïque 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR4990-100G OR4990-25G OR4990-500G
APOSOR4990-100GEA 87.3 EUR InStock
APOSOR4990-100G APOSOR4990-25G APOSOR4990-500G
Acide 2,3-diméthoxybenzoïque 98%
Acide 2,3-diméthoxybenzoïque
Formule: C₉H₁₀O₄
Point de fusion: 121…124 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002432
Numéro CAS: 1521-38-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité