Acide 3,5-diméthoxybenzoïque 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR4991-100G OR4991-25G OR4991-500G
APOSOR4991-100GEA 90.2 EUR InStock
APOSOR4991-100G APOSOR4991-25G APOSOR4991-500G
Acide 3,5-diméthoxybenzoïque 97%
Acide 3,5-diméthoxybenzoïque
Formule: C₉H₁₀O₄
Point de fusion: 181…183 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002502
Numéro CAS: 1132-21-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité