Acide 5-nitrosalicylíque 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR4992-25GEA 32.1 EUR InStock
APOSOR4992-25G APOSOR4992-100G APOSOR4992-500G
Acide 5-nitrosalicylíque 99%
Acide 5-nitrosalicylíque
Formule: C₇H₅NO₅
MW: 183,12 g/mol
Point de fusion: 228…230 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007338
Numéro CAS: 96-97-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité