8-Quinolineboronic acid 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR4993-25G OR4993-5G OR4993-10G
APOSOR4993-25GEA 0 EUR InStock
APOSOR4993-25G APOSOR4993-5G APOSOR4993-10G
8-Quinolineboronic acid 98%
8-Quinolineboronic acid
Exists as dimer.Note: NMR spectrum must be run in D2O.
Formule: C₉H₈BNO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01114698
Numéro CAS: 86-58-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité