Acide 5-nitroanthranilique 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Amino-5-nitrobenzoic acid
OR4994-100G OR4994-25G OR4994-500G
APOSOR4994-100GEA 72.5 EUR InStock
APOSOR4994-100G APOSOR4994-25G APOSOR4994-500G
Acide 5-nitroanthranilique 98%
Acide 5-nitroanthranilique
Formule: C₇H₆N₂O₄
MW: 182,14 g/mol
Point de fusion: 270 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00017039
Numéro CAS: 616-79-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité