Acide 2-bromobenzoïque 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR4995-250G OR4995-100G OR4995-500G
APOSOR4995-250GEA 35 EUR InStock
APOSOR4995-250G APOSOR4995-100G APOSOR4995-500G
Acide 2-bromobenzoïque 97%
Acide 2-bromobenzoïque
Formule: C₇H₅BrO₂
Point de fusion: 146…150 °C
Densité: 1.93 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002402
Numéro CAS: 88-65-3
EINECS: 201-848-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité