Acide 4-bromobenzoïque 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR4997-25GEA 16.1 EUR InStock
APOSOR4997-25G APOSOR4997-100G APOSOR4997-500G
Acide 4-bromobenzoïque 98%
Acide 4-bromobenzoïque
Formule: C₇H₅BrO₂
MW: 201,02 g/mol
Point de fusion: 252…258 °C
Densité: 1,894 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002529
Numéro CAS: 586-76-5
EINECS: 209-581-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité