Acide 4-iodobenzoïque 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR4999-100G OR4999-25G
APOSOR4999-100GEA 43.5 EUR InStock
APOSOR4999-100G APOSOR4999-25G
Acide 4-iodobenzoïque 98%
Acide 4-iodobenzoïque
Formule: C₇H₅IO₂
MW: 248,02 g/mol
Point de fusion: 270…273 °C (dec.)
Densité: 2.18 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002533
Numéro CAS: 619-58-9
EINECS: 210-603-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité