ɑ-Acetamidocinnamic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Acetamido-3-phenylacrylic acid, α-Acetamidocinnamic acid
OR5000T-100G OR5000T-25G OR5000T-500G
APOSOR5000T-100GEA 39.3 EUR InStock
APOSOR5000T-100G APOSOR5000T-25G APOSOR5000T-500G
ɑ-Acetamidocinnamic acid
alpha-Acetamidocinnamic acid
Formule: C₁₁H₁₁NO₃
MW: 205,21 g/mol
Point de fusion: 188…190 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00188416
Numéro CAS: 5469-45-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité