2-Méthylbenzophénone 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR5009-100GEA 90.2 EUR InStock
APOSOR5009-100G APOSOR5009-25G APOSOR5009-10G
2-Méthylbenzophénone 98%
2-Méthylbenzophénone
Formule: C₁₄H₁₂O
MW: 196,25 g/mol
Point d'ébullition: 309…311 °C
Point de fusion: –18 °C
Densité: 1,085 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008518
Numéro CAS: 131-58-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité