4-Hydroxybenzophénone 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR5011-100G OR5011-500G OR5011-1KG
APOSOR5011-100GEA 32.1 EUR InStock
APOSOR5011-100G APOSOR5011-500G APOSOR5011-1KG
4-Hydroxybenzophénone 98%
4-Hydroxybenzophénone
Formule: C₁₃H₁₀O₂
Point d'ébullition: 260…262 °C/24mmHg
Point de fusion: 132…135 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002355
Numéro CAS: 1137-42-4
EINECS: 214-507-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité