4,4'-Diméthoxybenzophénone 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR5012-100G OR5012-25G
APOSOR5012-100GEA 65.5 EUR InStock
APOSOR5012-100G APOSOR5012-25G
4,4'-Diméthoxybenzophénone 98%
4,4'-Diméthoxybenzophénone
Formule: C₁₅H₁₄O₃
Point de fusion: 141…146 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008404
Numéro CAS: 90-96-0
EINECS: 202-028-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité