Alcool 3-nitrobenzylique 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR5016-100G OR5016-25G
APOSOR5016-100GEA 53.9 EUR InStock
APOSOR5016-100G APOSOR5016-25G
Alcool 3-nitrobenzylique 99%
Alcool 3-nitrobenzylique
Formule: C₇H₇NO₃
Point d'ébullition: 175…180 °C/3mmHg
Point de fusion: 30…32 °C
Densité: 1.29 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 112 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007273
Numéro CAS: 619-25-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité