Alcool 3-bromobenzylique 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR5020-100G OR5020-1KG OR5020-500G
APOSOR5020-100GEA 126 EUR InStock
APOSOR5020-100G APOSOR5020-1KG APOSOR5020-500G
Alcool 3-bromobenzylique 98%
Alcool 3-bromobenzylique
Formule: C₇H₇BrO
Point d'ébullition: 165 °C/16mmHg
Point de fusion: 110…112 °C
Densité: 1.56 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004629
Numéro CAS: 15852-73-0
EINECS: 239-975-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité