Alcool 4-bromobenzylique 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: (4-Bromophenyl)methanol
OR5021-100G OR5021-25G OR5021-500G
APOSOR5021-100GEA 39.3 EUR InStock
APOSOR5021-100G APOSOR5021-25G APOSOR5021-500G
Alcool 4-bromobenzylique 98%
Alcool 4-bromobenzylique
Formule: C₇H₇BrO
MW: 187,04 g/mol
Point de fusion: 75…78 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004650
Numéro CAS: 873-75-6
EINECS: 212-851-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité