Alcool 4-chlorobenzylique 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: (4-Chlorophenyl)methanol
OR5022-25G OR5022-500G
APOSOR5022-25GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR5022-25G APOSOR5022-500G
Alcool 4-chlorobenzylique 98%
Alcool 4-chlorobenzylique
Formule: C₇H₇ClO
MW: 142,58 g/mol
Point d'ébullition: 234 °C
Point de fusion: 68…71 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004652
Numéro CAS: 873-76-7
EINECS: 212-852-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité