Alcool 2,4-dichlorobenzylique 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: (2,4-Dichlorophenyl)methanol
OR5024-100G OR5024-25G OR5024-500G
APOSOR5024-100GEA 102 EUR InStock
APOSOR5024-100G APOSOR5024-25G APOSOR5024-500G
Alcool 2,4-dichlorobenzylique 97%
Alcool 2,4-dichlorobenzylique
Formule: C₇H₆Cl₂O
MW: 177,03 g/mol
Point d'ébullition: 150 °C/25mmHg
Point de fusion: 54…56 °C
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004606
Numéro CAS: 1777-82-8
EINECS: 217-210-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité