3-Chlorobenzylamine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
APOSOR5026-25GEA 93.1 EUR InStock
APOSOR5026-25G APOSOR5026-100G
3-Chlorobenzylamine 98%
3-Chlorobenzylamine
Formule: C₇H₈ClN
MW: 141,6 g/mol
Point d'ébullition: 110…112 °C/17mmHg
Densité: 1,159 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 98 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00040752
Numéro CAS: 4152-90-3
EINECS: 223-985-0
ONU: 2735
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité