3,4-Diméthoxybenzylamine 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: Veratrylamine
OR5029-100G OR5029-25G OR5029-5G
APOSOR5029-100GEA 495 EUR InStock
APOSOR5029-100G APOSOR5029-25G APOSOR5029-5G
3,4-Diméthoxybenzylamine 96%
3,4-Diméthoxybenzylamine
Formule: C₉H₁₃NO₂
MW: 167,21 g/mol
Point d'ébullition: 281…284 °C
Densité: 1.109 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008116
Numéro CAS: 5763-61-1
EINECS: 227-287-7
ONU: 2735
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité