2-(Aminométhyl)pyridine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 2-Pyridylmethylamine, 2-Picolylamine, Pyridin-2-ylmethanamine, (2-Pyridyl)methylamine, 2-Picolamine
OR5031-100G OR5031-25G
APOSOR5031-100GEA 43.5 EUR InStock
APOSOR5031-100G APOSOR5031-25G
2-(Aminométhyl)pyridine 98%
2-(Aminométhyl)pyridine
Formule: C₆H₈N₂
MW: 108,14 g/mol
Point d'ébullition: 202…204 °C
Point de fusion: –20 °C
Densité: 1.049 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 90 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006360
Numéro CAS: 3731-51-9
EINECS: 223-090-5
ONU: 2735
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité