1-(Bromométhyl)-2-chlorobenzène 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 1-(Bromomethyl)-2-chlorobenzene, 2-Chlorobenzyl bromide
OR5033-100G OR5033-25G OR5033-5G
APOSOR5033-100GEA 114 EUR InStock
APOSOR5033-100G APOSOR5033-25G APOSOR5033-5G
1-(Bromométhyl)-2-chlorobenzène 97%
1-(Bromométhyl)-2-chlorobenzène
Formule: C₇H₆BrCl
MW: 205,48 g/mol
Point d'ébullition: 103…104 °C/10mmHg
Densité: 1.583 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 109 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000566
Numéro CAS: 611-17-6
EINECS: 210-257-2
ONU: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité