1-(Bromométhyl)-3-chlorobenzène 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: α-Bromo-m-chlorotoulene, 3-Chlorobenzyl bromide, 1-(Bromomethyl)-3-chlorobenzene, alpha-Bromo-3-chlorotoluene
OR5035-100G OR5035-25G
APOSOR5035-100GEA 82.8 EUR InStock
APOSOR5035-100G APOSOR5035-25G
1-(Bromométhyl)-3-chlorobenzène 98%
1-(Bromométhyl)-3-chlorobenzène
Formule: C₇H₆BrCl
MW: 205,48 g/mol
Point d'ébullition: 108…110 °C
Densité: 1.569 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 113 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000597
Numéro CAS: 766-80-3
EINECS: 212-171-0
ONU: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité