α-Bromo-p-toluonitrile 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR5037-25G OR5037-100G OR5037-5G
APOSOR5037-25GEA 24.8 EUR InStock
APOSOR5037-25G APOSOR5037-100G APOSOR5037-5G
α-Bromo-p-toluonitrile 98%
α-Bromo-p-toluonitrile
Formule: C₈H₆BrN
MW: 196,05 g/mol
Point de fusion: 113…117 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001829
Numéro CAS: 17201-43-3
EINECS: 241-246-0
ONU: 3261
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité