4-Propylcyclohexanone 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR5043-100G OR5043-1G OR5043-25G
APOSOR5043-100GEA 190 EUR InStock
APOSOR5043-100G APOSOR5043-1G APOSOR5043-25G
4-Propylcyclohexanone 98%
4-Propylcyclohexanone
Formule: C₉H₁₆O
Point d'ébullition: 60…62 °C
Point d'éclair: 86 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00058690
Numéro CAS: 40649-36-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité