1,4-Cyclohexanedione 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR5044-100G OR5044-25G
APOSOR5044-100GEA 60.9 EUR InStock
APOSOR5044-100G APOSOR5044-25G
1,4-Cyclohexanedione 98%
1,4-Cyclohexanedione
Formule: C₆H₈O₂
MW: 112,13 g/mol
Point d'ébullition: 112 °C/19.5mmHg
Point de fusion: 76…80 °C
Point d'éclair: 132 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00001606
Numéro CAS: 637-88-7
EINECS: 211-306-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité